Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Proveedor: Merck
Sinónimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
8.41290.0001
8.41290.0001EA 0 EUR
8.41290.0001
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Número MDL: MFCD00008062
Núm. CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5