(2-Aminoetoxi)(difenil)borano ≥98.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41636.0005 8.41636.8500
8.41636.0005EA 68.8 EUR
8.41636.0005 8.41636.8500
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano ≥98.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
(2-Aminoetoxi)(difenil)borano
Formula: C₁₄H₁₆BNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014823
Núm. CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Order Now
Resultados test especificaciones
CAS 524-95-8
Synonyms Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester
Hill Formula C₁₄H₁₆BNO
Molar Mass 225.09 g/mol
Melting Point 189 - 194 °C
Storage Store below +15°C.
Assay (HClO₄) ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR) conforms