1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41875.0001
8.41875.0001EA 35.6 EUR
8.41875.0001
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Formula: C₂₄H₂₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008529
Núm. CAS: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 179...181 °C
Molar Mass 310.43 g/mol
Synonyms Bis-MSB
Hill Formula C24H22
HS Code 2902 90 00
Storage temperature 15...25 °C
Assay (HPLC, area%) ≥97% (a/a)
Identity (IR) passes test