n-Heptano, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Proveedor: Avantor
Peligro

Sinónimos: high purity solvents

8110.1000EA 88.02 EUR
8110.1000 8110.2500 8110.9025 8110.5000JC 8110.9200
n-Heptano, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
n-Heptano
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Pto. Ebullición: 98,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –90,6 °C
Densidad: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay (by GC) min. 99.0 %
Boiling Range 97.5 - 99.0 °C
Color (APHA) max. 10
Recorded Boiling Point 98.4 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Total Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR