VWR®, Cuadernos para laboratorio
Proveedor: VWR Collection
818-0074EA 71.3 EUR
818-0074 818-0075 818-0076 818-0077 818-0078 818-0079 818-0080 818-0081 818-0082 818-0083 818-0084 818-0085 818-0086 818-0087 818-0088 818-0089 818-0090 818-0091 818-0092 818-0093 818-0094 818-0095 818-0096 818-0097 818-0098 818-0099 818-0068 818-0069 818-0070 818-0071 818-0072 818-0073 818-0112 818-0113 818-0114 818-0115 818-0282 818-0283
VWR®, Cuadernos para laboratorio
Cuadernos
Tapas de piel sintética con revestimiento para aumentar su resistencia en entornos de laboratorio. Papel sin ácidos resistente para el archivado (90 gsm). Incluye página de directrices para cuadernos de laboratorio, tabla de contenido y página de datos de usuario. Disponible en diferentes idiomas: solo inglés, inglés-francés, inglés-alemán, inglés-español e inglés-italiano.
  • Las páginas están cosidas en secciones, con fijación redonda para mejor apoyo
  • Cuadrícula científica de 5 mm o formato con líneas. con secciones de firma
  • Impermeable
Formato: A4 (210More Product Information