1-Propanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol propílico
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83635.320EA 284 EUR
83635.320
1-Propanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
1-Propanol
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 97
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0.8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Pto. de inflamación: 15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (GC) Min. 99,80 %
Acidez Max. 0,0005 %
Alcalinidad Max. 0,0002 %
Residuo de evaporación (100°C) Max. 0,0010 %
Agua Max. 0,0500 %
Transmitancia (230 nm) Min. 50,0 %
Transmitancia (240 nm) Min. 80,0 %
Transmitancia (270 nm) 98,0 %
Conforme a BDH 15303 Pasa test