Acetonitrilo, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, grado supergradient adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83639.320EA 271 EUR
83639.320 83639.290 83639.360 83639.400 83639.910 83639.928 83639.500 83639.911 83639.914 83639.9010 83639.9030
Acetonitrilo, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, grado supergradient adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,95 %
Solución (100 g/l) Neutral
Acidez Max. 0,0008 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0006 meq/g
Punto de ebullición 80 - 82 °C
Coloración Max. 10 APHA
Densidad (20/4) 0,781 - 0,784
Densidad (20/20) 0,782 - 0,785
Índice de refracción (20°C) 1,343 - 1,345
Residuo de evaporación Max. 2 ppm
Agua Max. 30 ppm
Absorbancia (190 nm) Max. 1
Absorbancia (195 nm) Max. 0,1
Absorbancia (200 nm) Max. 0,02
Absorbancia (210 nm) Max. 0,02
Absorbancia (220 nm) Max. 0,01
Absorbancia (230 nm) Max. 0,01
Absorbancia (240 nm) Max. 0,005
Absorbancia (250 nm) Max. 0,005
Absorbancia (240-420 nm) Max. 0,005
Transmitancia (190 nm) Min. 10 %
Transmitancia (195 nm) Min. 80 %
Transmitancia (200 nm) Min. 95 %
Transmitancia (210 nm) Min. 96 %
Transmitancia (220 nm) Min. 97 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
Transmitancia (240 nm) Min. 99 %
Transmitancia (250 nm) Min. 99 %
Transmitancia (240-420 nm) Min. 99 %
Fluorescencia (como quinina) (254 nm) Max. 1 ppb
Gradiente (210 nm) Max. 3 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 1 mAU
Conforme a ACS Pasa test
Conforme a ACS (HPLC/UV) Pasa test
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test
Conforme a Reag. USP-NF Pasa test