Agua, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC

Proveedor: VWR Chemicals

Sinónimos: Hydrogen oxide

Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.

83645.320EA 32.3 EUR
83645.320 83645.290 83645.400
Agua, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098

Order Now

Resultados test especificaciones

Coloración Max. 5 APHA
Conductividad (25°C) (en llenado) Max. 1 µS/cm
Residuo de evaporación Max. 1 ppm
Al (Aluminio) Max. 50 ppb
Ca (Calcio) Max. 50 ppb
Fe (Hierro) Max. 50 ppb
K (Potasio) Max. 50 ppb
Mg (Magnesio) Max. 50 ppb
Na (Sodio) Max. 100 ppb
Fluorescencia (como quinina)(254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescencia (como quinina)(365/450 nm) Max. 0,5 ppb
Gradiente (210 nm) Max. 5 mAU
Gradiente (220 nm) Max. 2 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (como Reserpina) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (como Reserpina) Max. 2 ppb
MS-ESI- (como 4-Nitrofenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (como 4-Nitrofenol) Max. 20 ppb
Recuento de colonias (Ph.Eur.) (llenado) Max. 100 CFU/ml
TOC (en llenado) Max. 30 ppb


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR