n-Hexano ≥95%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro


Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.

83661.320EA 208 EUR
83661.320 83661.290 83661.400
n-Hexano ≥95%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
n-Hexano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Pto. Ebullición: 69 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –94,3 °C
Densidad: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009520
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
IR: 01-2119480412-44
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 95,0%
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,02 %
Análisis de pesticidas (Lindano/ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR