Etanol 90% (v/v), TechniSolv®, puro

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

83811.410EA 110 EUR
83811.410 83811.360 83811.360_T 83811.410_T
Etanol 90% (v/v), TechniSolv®, puro
Etanol

Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.

Formula: C₂H₅OH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Pureza Min. 89,5 %
Densidad (20/20) 0,827 - 0,833 kg/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR