Metanol ≥99.9%, PESTINORM® para análisis GC purga y trampa

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro


Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.

83967.320EA 202 EUR
83967.320 83967.290
Metanol ≥99.9%, PESTINORM® para análisis GC purga y trampa
Metanol
Formula: CH₃OH
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Agua Max. 0,1 %
Residuo de evaporación (100°C) Max. 0,0005 %
2-Butanona (GC/MS) Max. 0,5 ppm
Impurezas volátiles (GC/MS) Pasa test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR