Metanol-D4 (98% D) con 0.03% TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol metílico-D4, Destilado metílico-D4
84116.0010EA 64.2 EUR
84116.0010
Metanol-D4 (98% D) con 0.03% TMS para espectroscopia RMN
Metanol-D4
Formula: D₃COD
Pto. Ebullición: 65,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044637
Núm. CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,9 %
Enriquecimient.isotóp(FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Agua (HDO+D2O) Max. 0,03 %