Patrón para control de calidad multi-elemental 10 mg/l 12 Elementos en ácido nítrico 2% / Ácido fluorhídrico < 0,1% ARISTAR® para ICP-MS
Proveedor: VWR Chemicals
84794.180EA 311 EUR
84794.180
Patrón para control de calidad multi-elemental 10 mg/l 12 Elementos en ácido nítrico 2% / Ácido fluorhídrico < 0,1% ARISTAR® para ICP-MS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de multielementos
12 Elementos 10 mg/L: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
12 Elementos 10 mg/l: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.