Soluciones patrón de color ASTM
Proveedor: VWR Chemicals
84796.180EA 82.7 EUR
84796.180 84796.260 84797.180 84797.260 84798.260 84834.180 84834.260
Soluciones patrón de color ASTM
Normativas Patrones de espectroscopia
Soluciones de color listas para usar que se preparan gravimétricamente sobre una base peso/peso.
  • Uso como patrones de calibración y/o control de calidad
  • Diseñados específicamente para ser utilizados en métodos analíticos ASTM y producidos según ASTM D1500, D6045, D1209
  • Consistencia de producto - independiente, trazable y certificado
  • Alta calidad en su presentación