Soluciones patrón de color Saybolt
Proveedor: VWR Chemicals
84799.180EA 82.7 EUR
84799.180 84799.260 84800.180 84800.260 84801.180 84801.260 84802.180 84802.260 84803.180 84803.260 84804.180 84804.260 84805.180 84805.260
Soluciones patrón de color Saybolt
Normativas Patrones de espectroscopia
Soluciones de color listas para usar que se preparan gravimétricamente sobre una base peso/peso.
  • Uso como patrones de calibración y/o control de calidad
  • Diseñados específicamente para ser utilizados en métodos analíticos ASTM y producidos según ASTM D1500, D6045, D1209
  • Consistencia de producto - independiente, trazable y certificado
  • Alta calidad en su presentación