Bis(2-etilhexilo) sebacato, Supelco®

Proveedor: Merck

Sinónimos: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester

M-Clarity™ quality level = MQ100

84818-25ML 84818-5ML
84818-25MLEA 313 EUR
84818-25ML 84818-5ML
Bis(2-etilhexilo) sebacato, Supelco®
Bis(2-etilhexilo) sebacato
Formula: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426.68 g/mol
Pto. Ebullición: 435
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0.914 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 213
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009497
Núm. CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Índice Merck: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&vid=fbe8a6088bd7040db88932db94614744b10ff03f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR