VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Proveedor: VWR Chemicals
85042.001EA 56.84 EUR
85042.001 85041.001 85043.001 85044.001 85045.001 85046.001 85041.002 85042.002 85043.002 85044.002 85045.002 85046.002
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Tampones Tampones pH
Para la calibración de medidores de pH.
  • Prácticos sobres de 30 ml codifcados por colores y de un solo uso, sin riesgos de contaminación
  • Idóneos para análisis in situ
  • Trazables a SRM según NIST
Envase: Two versions available: 30× 30 ml in a standard box and 30× 20 ml in a user-friendly dispenser box