Patrones de índice de refracción
Proveedor: VWR Chemicals
85133.015EA 88.3 EUR
85133.015 85134.015 85135.015 85136.015 85137.015 85138.015 85114.015 85115.015 85116.015 85117.015 85118.015 85119.015 85120.015 85121.015 85122.015 85123.015 85124.015 85125.015 85126.015 85127.015 85128.015 85129.015 85130.015 85131.015 85132.015
Patrones de índice de refracción
Normativas Estándar para índice de refracción
El índice de refracción de cada estándar se verifica usando un refractómetro calibrado y con control de temperatura.
  • Patrones preparados gravimétricamente en peso/peso
  • Soluto (sacarosa) y disolvente (agua) pesados en balanzas calibradas con pesos trazables a OIML
Certificaciones: Certificados de calibración según requisitos de ISO/IEC 17025.