Patrones de densidad medidos a 15 °C
Proveedor: VWR Chemicals
85140.180EA 107 EUR
85140.180 85141.180 85142.180 85143.180 85144.180 85148.180 85149.180 85150.180 85151.180 85152.180 85146.180 85147.180 85153.180 85155.180 85157.180 85158.180 85159.180 85160.180 85163.180 85165.180
Patrones de densidad medidos a 15 °C
Normativas Estándares de densidad
Estos patrones de densidad se pueden utilizar como patrones de calibración para mediciones de densidad mediante técnicas picnométricas, vibratorias o con hidrómetros.
  • Gran precisión en un amplio intervalo (0,6960 - 3,1140 g/ml) a 15 °C
  • Metales pesados no tóxicos empleados en cualquier fórmula
  • Se puede usar con cualquier marca o tipo de instrumento de medición de la densidad
  • En una botella de vidrio de color ámbar a prueba de manipulaciones y de alta calidad
Estos patrones se preparan gravimétricamente (soluto y disolvente) mediante pesos trazables según la OIML. La densidad de los patrones se determina mediante picnómetros de referencia totalmente calibrados.
Certificaciones: De acuerdo con la norma ASTM D1480-12 para análisis de densidad o densidad relativa se emite un certificado de calibración conforme con los requisitos de las normas ISO/IEC 17025.