Amonio tiocianato en solución acuosa USP disolución test (TS)
Proveedor: VWR Chemicals
85331.180EA 52.8 EUR
85331.180 85331.260
Amonio tiocianato en solución acuosa USP disolución test (TS)
Amonio tiocianato
Disolución test lista para su uso.
  • Según los requerimientos de la farmacopea
  • Ahorro de tiempo y de gastos
  • Independiente, trazable y certificado
  • Acorde con la USP 34
  • Certificados de análisis y fichas de seguridad disponibles
Formula: NH₄SCN
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011428
Núm. CAS: 1762-95-4
EINECS: 0
Índice Merck: 13,00564