Diclorometano 99,9 Stabilised, PESTINORM® Supra Trace Trace_analysis_organic

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

Sinónimos: Metileno cloruro

Estabilización: 0.002-0.006 % Amylen
Filter 0,2 um_Inert_Gas_filled

85386.320EA 162 EUR
85386.320
Diclorometano 99,9 Stabilised, PESTINORM® Supra Trace Trace_analysis_organic
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Pto. Ebullición: 39.8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
IR: 01-2119480404-41
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Apariencia Líquido transparente incoloro
Pureza (calculado en forma anhidra) Min. 99,9 %
Identidad (IR) Conforme
Residuo después de l'evaporación Max. 0,0003 %(m)
Agua Max. 0,005 %(m)
Color Max. 10 APHA
GC/ECD dioxinas, furanos y PCB Max. 2,0 ng/l
GC/ECD cualquier pesticida(como Lindano) Min. 2 ng/l
GC/NPD cualquier pesticida (c. Paration) Max. 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB a deca-PCB(c. Lindano) Max. 2,0 pg/ml
GC/FID C10 a C40 (come n-Decano) Max. 2,0 ng/ml
GC/MSD C10 a C40 (come Decano;30-600amu) Max. 2,0 ng/ml
Estabilizador (Amileno) 0,002 - 0,006 %(m)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR