tri-Sodio citrato solution_SC, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Citrato de trisodio
854-200ML
854-200MLEA 112 EUR
854-200ML
tri-Sodio citrato solution_SC, Sigma-Aldrich®
tri-Sodio citrato
Citrate Solution for the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears. No dilution required. Add 30 ml citrate solution to 20 ml absolute acetone for preparation of fixative.
Formula: C₆H₅Na₃O₇
MW: 258.07 g/mol
Pto. de fusión: 150
Pto. de inflamación: 290
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012462
Núm. CAS: 68-04-2
Índice Merck: 12,08746