Tiras de, dureza del agua, Dosatest
Proveedor: VWR Chemicals
85442.601EA 29.8 EUR
85442.601 85443.601
Tiras de, dureza del agua, Dosatest
Kits para test medioambiente
Un kit listo para usar que cabe en el bolsillo de la bata de laboratorio.
  • Rápido y fiable
  • Manipulación sencilla
  • Elección de rango según la precisión requerida
Ideal para el control de la dureza del agua, especialmente indicados para pruebas de calderas, acuarios y lavanderías. Resultados semi-cuantitativos obtenidos entre 10 y 120 segundos.
Las tablas de colores se ajustan y comprueban utilizando soluciones estándar certificadas que son directamente trazables a las normas primarias del NIST.
1 mmol/litre =10 °f = 5.60 °d= 7,022 °e
1 mmol/litre= 100.09 mg/l CaCO₃
Envase: Caja con 100 tiras de 6×95 mm