1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona 99,5, PESTINORM® GC_HS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
85448.290EA 790 EUR
85448.290
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona 99,5, PESTINORM® GC_HS
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona
Formula: C₅H₁₀N₂O
MW: 114.15 g/mol
Pto. Ebullición: 225.5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 8
Densidad: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93
Número MDL: MFCD00003188
Núm. CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03275
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) Complying
Purity (GC on anhydrous basis) min. 99.5%
Water (KF) max. 0.03% w/w
Color (APHA Pt-Co) max. 10
GC-HS (Class 1 solvents) max. 1 µg/g
GC-HS (Class 2 solvents) max. 10 µg/g
GC-HS (Class 3 solvents) max. 50 µg/g
GC-HS (DMF) max. 20 µg/g
GC-HS (Each unknown, as MIBK) max. 10 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1,2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Formic acid, acetic acid and cumene are not detected.