Acetonitrilo, anhidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.95% for DNA synthesis

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

Sinónimos: Cianuro de metilo

Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.

85501.290EA 127 EUR
85501.290 85501.400 85501.320 85501.500 85501.911 85501.914 VWRC85501.321
Acetonitrilo, anhidro (max. 0,0010% H2O) ≥99.95% for DNA synthesis
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45.7 °C
Densidad: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Pureza Min. 99,95 %
Espectro IR Pasa test
Acidez Max. 0,001 meq/g
Alcalinidad Max. 0,0002 meq/g
Coloración Max. 10 APHA
Residuo de evaporación Max. 1 ppm
Agua Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR