4,9-Diazadodecametilendiamina dihidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
85588-5G
85588-5GEA 199 EUR
85588-5G
4,9-Diazadodecametilendiamina dihidrato, Supelco®
4,9-Diazadodecametilendiamina dihidrato
Formula: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Núm. CAS: 403982-64-9
EINECS: 200-754-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be35fcee03ccc065ecafce0f4cc9d4fb932f7ddc&vid=3cd06ab43059ba774ebf03df888243e280b5b197&prid=web&clid=SAPDAM