Tetrabutilamonio hidrogenosulfato, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

Sinónimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate

85794.150EA 224 EUR
85794.150
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
MW: 339.54 g/mol
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay (Acidimetric) ≥ 99,00 %
IR Spectrum Passes test
Absorbance (200 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,155
Absorbance (220 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,046
Absorbance (250 nm) (0.005 mol/l) ≤ 0,009


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR