Ácido maleico ≥99.0%, GPR RECTAPUR®

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

85968.180EA 27 EUR
85968.180 85968.290 85968.360 85968.460
Ácido maleico ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Ácido maleico
Formula: C₄H₄O₄
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 130…131 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063177
Núm. CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Pureza (HPLC, área %) Min. 99.0 %
Pureza (acidimétrico) Min. 99.0 %
Identificación Conforme
Punto de fusión 130 --> 135 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR