Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM indicador redox

Proveedor: VWR Chemicals

Sinónimos: Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro

86180.180EA 56.7 EUR
86180.180 86180.260
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM indicador redox
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Número MDL: MFCD00036428
Núm. CAS: 14634-91-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) 180 - 200


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR