Germanio, 1000 mg/l Ge en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86680.180EA 44.2 EUR
86680.180 86680.260
Germanio, 1000 mg/l Ge en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de germanio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%