Titanio, 1000 mg/l Ti en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86717.260EA 45.2 EUR
86717.260 86717.180
Titanio, 1000 mg/l Ti en ácido nítrico 5% y ácido fluorhídrico 1% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de titanio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%