N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® para análisis

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

87026.460EA 0 EUR
87026.460
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Pto. Ebullición: 274…275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012993
Núm. CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Pureza Min. 99 %
Metales pesados (como Pb) Max. 10 ppm
Residuo de ignición (SO4) Max. 0,05 %
Agua Max. 0,5 %
Fe (Hierro) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR