Piridina-D5 (99,5% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Pyridine-[²H₅]
87095.0007EA 166 EUR
87095.0007
Piridina-D5 (99,5% D) para espectroscopia RMN
Piridina-D5
Formula: C₅D₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044639
Núm. CAS: 7291-22-7
UN: 1282
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity & Structure conforms
Isotopic enrichment min. 99,5% D
Water content max. 0,05%