Cesio cloruro ≥99.99% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Cesium Chloride

87640.09 87640.18
87640.09EA 61.6 EUR
87640.09 87640.18
Cesio cloruro ≥99.99% (metals basis)
Cesio cloruro

Purity: 99.99% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Crystalline Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955

Formula: CsCl
Pto. Ebullición: 1303 °C
Pto. de fusión: 646 °C
Densidad: 3,99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 14,2011

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR