Titanio tricloruro - ácido sulfúrico reactivo Reag. Ph. Eur. 1091202

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

87711.180EA 149 EUR
87711.180
Titanio tricloruro - ácido sulfúrico reactivo Reag. Ph. Eur. 1091202
Titanio tricloruro - ácido sulfúrico reactivo

Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.

MW: 240.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR