Azul de bromofenol solution_SC R1 Reag. Ph. Eur. 1012802
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
87795.180EA 68.4 EUR
87795.180
Azul de bromofenol solution_SC R1 Reag. Ph. Eur. 1012802
Azul de bromofenol
Entre <0.1% azul de bromofenol y <0.1% sodio hidróxido en agua.
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Pto. de fusión: 273
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
Índice Merck: 13,01429