Cinc cloruro ≥97.0%, en gránulos, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™

Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro

Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride

8780-20EA 0 EUR
8780-20 8780-02 8780-04
Cinc cloruro ≥97.0%, en gránulos, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732
Pto. de fusión: 283
Densidad: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,10185

Order Now

Resultados test especificaciones

Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 97.0 %
ACS - Assay (ZnCl₂) ≥97.0 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.06 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
Oxychloride Passes Test
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Solubility Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (off-white to gray granules)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR