Sodio hidróxido 30% (w/w) en solución acuosa

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

87864.AE 87864.AP
87864.AEEA 33.7 EUR
87864.AE 87864.AP
Sodio hidróxido 30% (w/w) en solución acuosa
Sodio hidróxido

CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548

Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR