Potasio hidrogenoftalato 0.2 mol/l en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1070001

Proveedor: VWR Chemicals

Sinónimos: Hidrogenoftalato de potasio

87903.290EA 91.2 EUR
87903.290
Potasio hidrogenoftalato 0.2 mol/l en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1070001
Potasio hidrogenoftalato

Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.

Formula: HOOCC₆H₄COOK
Número MDL: MFCD00013070
Núm. CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR