Sodio hidróxido 0.001 mol/l (0.001 N) in methanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081403
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
87935.180EA 114 EUR
87935.180
Sodio hidróxido 0.001 mol/l (0.001 N) in methanol 50% Reag. Ph. Eur. 1081403
Sodio hidróxido
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula: NaOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II