Ácido sulfanílico 0.02 mol/l in acetic acid (25%) Reag. Ph. Eur. 1086203
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
87945.180EA 114 EUR
87945.180
Ácido sulfanílico 0.02 mol/l in acetic acid (25%) Reag. Ph. Eur. 1086203
Ácido sulfanílico
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Número MDL: MFCD00007886
Núm. CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM