Agua Reag. Ph. Eur. 1095503 para cromatografía

Proveedor: VWR Chemicals

Sinónimos: Hydrogen oxide

87960.290EA 69.7 EUR
87960.290
Agua Reag. Ph. Eur. 1095503 para cromatografía
Agua

Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.

Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR