Agua Reag. Ph. Eur. 1095507 libre de partículas
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hydrogen oxide
87962.290EA 66.6 EUR
87962.290
Agua Reag. Ph. Eur. 1095507 libre de partículas
Agua
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis.
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098