VWR® Fixing Solution
Proveedor: VWR Chemicals
87969.260EA 159 EUR
87969.260
VWR® Fixing Solution
Tintes Reactivos de microscopía y tinción
Fixing solution with 0,02% formaldehyde and 0,01% citric acid in aqueous solution.
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación según demanda. Consulte con atención al cliente.