Iridio solución patrón, 1000 mg/L Ir en ácido clorhídrico 20% (de IrCl₃) Specpure® patrón para AAS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

88072.AE 88072.AP
88072.AEEA 137 EUR
88072.AE 88072.AP
Iridio solución patrón, 1000 mg/L Ir en ácido clorhídrico 20% (de IrCl₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de iridio

Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062


Certificaciones: Trazable a NIST

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011062

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR