Níquel solución patrón, 1000 mg/L Ni en ácido nítrico 5% (de Ni) Specpure® patrón para AAS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

88082.AE 88082.AP
88082.AEEA 45.2 EUR
88082.AE 88082.AP
Níquel solución patrón, 1000 mg/L Ni en ácido nítrico 5% (de Ni) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de níquel

Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137


Certificaciones: Trazable a NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR