Rodio 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de RhCl₃) Specpure® patrón para AAS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

88090.AE 88090.AP
88090.AEEA 293 EUR
88090.AE 88090.AP
Rodio 1000 mg/L en ácido clorhídrico 20% (de RhCl₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rodio

Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201


Certificaciones: Trazable a NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR