Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol), Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Metilglicol, Éter monometílico del etilenglicol

M-Clarity™ quality level = MQ100

88907-5ML-F
88907-5ML-FEA 204 EUR
88907-5ML-F
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol), Supelco®
Éter monometílico del etilenglicol (2-Metoxietanol)
Formula: C₃H₈O₂
Pto. Ebullición: 124,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002867
Núm. CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,06118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4a8cc647f8fbca21a6796a3b70c950187fc499&vid=3a88cdb17fca04ce987ebb551491e1f931d563f2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR