Cobre (II) yodato, anhidro ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Copper iodate
89459.04 89459.09 89459.18
89459.04EA 90.6 EUR
89459.04 89459.09 89459.18
Cobre (II) yodato, anhidro ≥95%
Cobre (II) yodato
Purity: 95% CAS No.: 13454-89-2 Molecular Formula: Cu(IO3)2 Formula Weight: 413.35 Physical Form: Powder Density: 5.241 Melting Point: dec. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00016055
Formula: CuI₂O₆
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 5,241
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016055
Núm. CAS: 13454-89-2
UN: 1479
ADR: 5.1,II