VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Detectores por dispersión de luz evaporativa de baja temperatura
Proveedor: VWR Collection
903-0245EA 0 EUR
903-0245 903-0234 903-0250 903-0249 903-0248 903-0244 903-0243 903-0242 903-0241 903-0240 903-0239 903-0238 903-0247 903-0235 903-0236 903-0237 903-0271 903-0272 903-0273 903-0274
VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Detectores por dispersión de luz evaporativa de baja temperatura
Detectores de cromatografia
Estos detectores incluyen una serie de características innovadoras como la capacidad de seleccionar el mejor nebulizador y una tecnología de LT exclusiva. El diseño con tubo de deriva para la evaporación optimiza la resolución y la sensibilidad. Además, puede controlar el sistema en modo local o mediante un PC. Se proporciona un modo de apagado a distancia para minimizar el coste y aumentar la vida útil del sistema.
  • Control a distancia completo
  • Sensibilidad mejorada mediante tratamiento de señal digital
  • Se proporcionan protocolos SOP completos para GLP y